Learn More
1,8-Di-p-toluidinoantraquinona, TRC
Código de producto. 30133256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133256 5 g 5 g
30004409 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4946855G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-16-6
Fórmula molecular C28H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 418.49
Sinónimo 1,8-Bis(p-methylphenylamino)anthraquinone, 1,8-di-p-toluidino-anthraquinone, 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, 1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione
Nombre IUPAC 1,8-Bis[(4-metilfenil)amino]-9,10-antracenediona
SMILES O=C1C=2C=CC=C(NC3=CC=C(C=C3)C)C2C(=O)C=4C(=CC=CC14)NC5=CC=C(C=C5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-13-19(14-10-17)29-23-7-3-5-21-25(23)28(32)26-22(27(21)31)6-4-8-24(26)30-20-15-11-18(2)12-16-20/h3-16,29-30H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.17