CAS RN 81658-26-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(2S)-N-(terc-butiloxicarbonil)-O-(terc-butil)dimetilsilil-piroglutaminol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2S)-N-(terc-butiloxicarbonil)-O-(terc-butil)dimetilsilil-piroglutaminol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.