Learn More
(2S)-N-(terc-butiloxicarbonil)-O-(terc-butil)dimetilsilil-piroglutaminol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-N-(tert-Butyloxycarbonyl)-O-(tert-butyl)dimethylsilyl-pyroglutaminol |
| CAS | 81658-26-6 |
| Fórmula molecular | C16H31NO4Si |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-[(tert-Butyldimethylsilyloxy]methyl]-2-pyrrolidinone, (2S)-2-[[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]methyl]-5-oxo-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H31NO4Si/c1-15(2,3)21-14(19)17-12(9-10-13(17)18)11-20-22(7,8)16(4,5)6/h12H,9-11H2,1-8H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-[[terc-butil(dimetil)silil]oximetil]-5-oxopirrolidin-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 329.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.2022 |