accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFNCl

CAS RN 81565-18-6

IUPAC Nombre: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Sinónimos: 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Peso molecular (g/mol): 181.54
Fórmula molecular: C6H3ClF3N
InChi Key: GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)