Learn More
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342956 5 g 5 g
11352956 250 mg 250 miligramos
11332956 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11342956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10713.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81565-18-6 | C6H3ClF3N | 181.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81565-18-6
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Número MDL MFCD00042224
Clave InChI GBNPVXZNWBWNEN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl, 2-chloro-4-trifluoro methylpyridine, 2-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem2204, acmc-209plt, ksc449e5r, 2-chloro-4-trifluromethylpyridine, 2-chloro-4-trifluoro-methylpyridine
PubChem CID 144958
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=NC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.411
Punto de ebullición 145°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Beilstein 4246276
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.55
Porcentaje de pureza ≥98%