Learn More
2-cloro-4-(trifluorometil)piridina, TRC
Código de producto. 30355194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30355194 2.5 g 2.50 g
30354339 5 g 5 g
30350795 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30355194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5974882.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81565-18-6
Fórmula molecular C6H3ClF3N
Peso molecular (g/mol) 181.54
Nombre IUPAC 2-cloro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.9906