CAS RN 81506-24-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2-metilenciclohexilideno]etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2-metilenciclohexilideno]etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2-metilenciclohexilideno]etanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.