Learn More
(2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]-2-metilenciclohexilideno]etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2Z)-2-((3S,5R)-3,5-Bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethanol |
| CAS | 81506-24-3 |
| Fórmula molecular | C21H42O3Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H42O3Si2/c1-16-17(12-13-22)14-18(23-25(8,9)20(2,3)4)15-19(16)24-26(10,11)21(5,6)7/h12,18-19,22H,1,13-15H2,2-11H3/b17-12-/t18-,19+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C(=C)\C(=C/CO)\C1 |
| Nombre IUPAC | (2Z)-2-[(3S,5R)-3,5-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]-2-metilidenociclohexilideno]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 398.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.2672 |