accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SnH3CCH3SiH3CCH3CH3

CAS RN 81353-38-0

IUPAC Nombre: trimethyl[2-(tributylstannyl)ethynyl]silane
Sinónimos: trimethyl[2-(tributylstannyl)ethynyl]silane
Peso molecular (g/mol): 387.27
Fórmula molecular: C17H36SiSn
InChi Key: JGOIIPRSFZFFHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Si](C)(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados