Learn More
Trimetil[(tributilestannil)etinil]silano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl[(tributylstannyl)ethynyl]silane |
| CAS | 81353-38-0 |
| Fórmula molecular | C17H36SiSn |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Tributylstannyl)(trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilylethynyl)tributylstannane, Tributyl(trimethylsilylethynyl)stannane, Tributyl(trimethylsilylethynyl)tin, Trimethyl(2-tributylstannylethynyl)silan, Trimethyl[(tributylstannyl)ethynyl]silane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Si.3C4H9.Sn/c1-5-6(2,3)4;3*1-3-4-2;/h2-4H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C[Si](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | trimetil(2-tributilestanniletinil)silano |
| Peso molecular (g/mol) | 387.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.1608 |