CAS RN 81201-85-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
L-Valina-13C, TRC
CAS: 81201-85-6 Fórmula molecular: C413CH11NO2 Peso molecular (g/mol): 118.14 Sinónimo: L-Valine-1-13C (9CI, ACI),L-[1-13C]Valine,[1-13C]-L-Valine,2-Amino-3-methylbutanoic-1-13C acid,L-Valine-13C SMILES: CC(C)[C@@H]([13C](=O)O)N