Learn More
L-Valina-13C, TRC
Código de producto. 30012454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012454 50 mg 50 miligramos
30004640 10 mg 10 miligramos
30011482 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV94341050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81201-85-6
Fórmula molecular C413CH11NO2
Peso molecular (g/mol) 118.14
Sinónimo L-Valine-1-13C (9CI, ACI), L-[1-13C]Valine, [1-13C]-L-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic-1-13C acid, L-Valine-13C
SMILES CC(C)[C@@H]([13C](=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Valine-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0823