accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COON

CAS RN 81167-39-7

IUPAC Nombre: methyl 2-[(diphenylmethylidene)amino]acetate
Sinónimos: methyl 2-[(diphenylmethylidene)amino]acetate
Peso molecular (g/mol): 253.3
Fórmula molecular: C16H15NO2
InChi Key: PQTOLHHWLUCKSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CN=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados