Learn More
Éster metílico de N-(difenilmetilen)glicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Diphenylmethylene)glycine Methyl Ester |
| CAS | 81167-39-7 |
| Fórmula molecular | C16 H15 N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15NO2/c1-19-15(18)12-17-16(13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CN=C(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(benzhidrilidenoamino)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 253.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1103 |