accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClONBr

CAS RN 80866-91-7

IUPAC Nombre: hydrogen 2-bromopyridin-1-ium-1-olate chloride
Sinónimos: hydrogen 2-bromopyridin-1-ium-1-olate chloride
Peso molecular (g/mol): 210.46
Fórmula molecular: C5H5BrClNO
InChi Key: FRYPQGMFDZBQEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].[O-][N+]1=CC=CC=C1Br
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados