Learn More
Clorhidrato de N-óxido de 2-bromopiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromopyridine N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 80866-91-7 |
| Fórmula molecular | C5H4BrNO . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (1:1) (ACI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, compd. with hydrochloric acid (7CI), Pyridine, 2-bromo-, 1-oxide, hydrochloride (6CI, 9CI), 2-Bromopyridine 1-oxide hydrochloride, 2-Bromopyridine N-oxide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4BrNO.ClH/c6-5-3-1-2-4-7(5)8;/h1-4H;1H |
| SMILES | Cl.[O-][n+]1ccccc1Br |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-bromo-1-oxidopiridin-1-io |
| Peso molecular (g/mol) | 210.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.9243 |