CAS RN 80806-68-4
IUPAC Nombre:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononan-1-ol
Sinónimos:
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononan-1-ol
Peso molecular (g/mol):
378.13
Fórmula molecular:
C9H7F13O
InChi Key:
HMGDEQANNRNNKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
1
–
3
de
3
resultados
1
1H,1H,2H,2H,3H,3H-tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1H,1H,2H,2H,3H,3H-tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
1H,1H,2H,2H,3H,3H-tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.