Learn More
1H,1H,2H,2H,3H,3H-tridecafluoro-1-nonanol, TRC
Código de producto. 30457152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457152 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7750831G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Tridecafluoro-1-nonanol
CAS 80806-68-4
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C9H7OF13
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononanol, 1-Nonanol','4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluoro- (9CI','ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoro-1-nonanol (ACI), 3-(Perfluorohexyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluoronon-1-ol, 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7F13O/c10-4(11,2-1-3-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h23H,1-3H2
SMILES OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 378.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.0289
Porcentaje de pureza >95