CAS RN 80721-47-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
7,9-dimetoxicarbonil-2-etoxicarbonil-1H-pirrolo-[2,3-f]quinolina-4,5-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
7,9-dimetoxicarbonil-2-etoxicarbonil-1H-pirrolo-[2,3-f]quinolina-4,5-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
7,9-dimetoxicarbonil-2-etoxicarbonil-1H-pirrolo-[2,3-f]quinolina-4,5-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.