Learn More
7,9-dimetoxicarbonil-2-etoxicarbonil-1H-pirrolo-[2,3-f]quinolina-4,5-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,9-Dimethoxycarbonyl-2-ethoxycarbonyl-1H-pyrrolo-[2,3-f]qui |
| CAS | 80721-47-7 |
| Fórmula molecular | C18 H14 N2 O8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14N2O8/c1-4-28-18(25)10-6-8-12(19-10)11-7(16(23)26-2)5-9(17(24)27-3)20-13(11)15(22)14(8)21/h5-6,19H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc2C(=O)C(=O)c3nc(cc(C(=O)OC)c3c2[nH]1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-O-etil 7-O,9-O-dimetil 4,5-dioxo-1H-pirrolo[2,3-f]quinolina-2,7,9-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 386.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.075 |