accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNH

CAS RN 80518-57-6

IUPAC Nombre: ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
Sinónimos: ethyl 4-(piperazin-1-yl)benzoate
Peso molecular (g/mol): 234.3
Fórmula molecular: C13H18N2O2
InChi Key: OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)