Learn More
1-(4-etoxicarbonilfenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| CAS | 80518-57-6 |
| Fórmula molecular | C13H18N2O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(1-Piperazinyl)benzoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Piperazinobenzoate, N-(4-Ethoxycarbonylphenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O2/c1-2-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-9-7-14-8-10-15/h3-6,14H,2,7-10H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 4-piperazin-1-ilbenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 234.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.1368 |