Learn More
4-(1-Piperazinil)benzoato de etilo, + 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499107 5 g 5 g
15409117 250 mg 250 miligramos
15489107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52400.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80518-57-6
Fórmula molecular C13H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 234.30
Número MDL MFCD04973340
Clave InChI OQEHTFFLOHTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 4-piperazin-1-yl benzoate, ethyl 4-1-piperazinyl benzoate, 4-piperazin-1-yl-benzoic acid ethyl ester, 1-4-ethoxycarbonylphenyl piperazine, ethyl 4-1-piperazino benzoate, ethyl 4-piperazin-1yl benzoate, benzoic acid, 4-1-piperazinyl-, ethyl ester, 4-piperazin-1-yl benzoic acidethylester, 4-1-piperazinyl benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 2761178
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 4-(1-piperazinyl)benzoate
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC 4-piperazin-1-ilbenzoato de etilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.3
Porcentaje de pureza ≥97%