CAS RN 80486-69-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Propionato de cloticasona, TRC
CAS: 80486-69-7 Fórmula molecular: C25 H31 Cl F2 O5 S Peso molecular (g/mol): 517.03 Sinónimo: CCI 18773 Nombre IUPAC: [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(clorometilsulfanicarbonilo)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il] propanoato SMILES: CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCCl