Learn More
Propionato de cloticasona, TRC
Código de producto. 30134064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134064 100 mg 100 miligramos
30133440 50 mg 50 miligramos
17974035 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134064 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369160100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80486-69-7
Fórmula molecular C25 H31 Cl F2 O5 S
Peso molecular (g/mol) 517.03
Sinónimo CCI 18773
Nombre IUPAC [(6S,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-17-(clorometilsulfanicarbonilo)-6,9-difluoro-11-hidroxi-10,13,16-trimetil-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantrina-17-il] propanoato
SMILES CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloticasone Propionate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H31ClF2O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.1549