accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3ClO

CAS RN 80443-63-6

IUPAC Nombre: 2-tert-butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane
Sinónimos: 2-tert-butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane
Peso molecular (g/mol): 238.76
Fórmula molecular: C14H19ClO
InChi Key: QLCGXXYDHCTVKP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)C1(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CO1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados