Learn More
2-terc-butil-2-[2-(4-clorofenil)etil]oxirano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-tert-Butyl-2-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]oxirane |
| CAS | 80443-63-6 |
| Fórmula molecular | C14H19ClO |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19ClO/c1-13(2,3)14(10-16-14)9-8-11-4-6-12(15)7-5-11/h4-7H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1(CCc2ccc(Cl)cc2)CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-2-[2-(4-clorofenil)etil]oxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 238.76 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.1124 |