accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOO

CAS RN 80370-42-9

IUPAC Nombre: ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Sinónimos: ethyl 2-formyl-3-oxopropanoate
Peso molecular (g/mol): 144.13
Fórmula molecular: C6H8O4
InChi Key: HMFLBGNCDZYITR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C=O)C=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados