Learn More
Éster etílico del ácido 2-formil-3-oxopropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Formyl-3-oxopropanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 80370-42-9 |
| Fórmula molecular | C6H8O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (Ethoxycarbonyl)malonaldehyde, 2-Formyl-3-oxo-propionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,2-Diformylacetate, Ethyl 2-Formyl-3-oxopropanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)5(3-7)4-8/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C=O)C=O |
| Nombre IUPAC | 2-formil-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0423 |