CAS RN 80321-63-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gynostemma Extract, MedChemExpress
MedChemExpress Gynostemma Extract (Ginsenoside C-Mx1) is a natural product.