Learn More
Gynostemma Extract, MedChemExpress
Descripción
Gynostemma Extract (Ginsenoside C-Mx1) is a natural product.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Gynostemma Extract |
| CAS | 80321-63-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C47H80O17 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Ginsenoside C-Mx1 Gynosaponin I Gypenoside IX |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (27.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2C(C)(C)[C@@](CC[C@]3(C)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@]5([H])[C@@]3(C)CC[C@@H]5[C@](O[C@@H]6O[C@H](CO[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)(C)CC/C=C(C)\C)([H])[C@]4(C)CC2)[C@@H]1O |
| Peso molecular (g/mol) | 917.13 |
| Mostrar más |