CAS RN 80054-30-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
para-Topolin, TRC
CAS: 80054-30-4 Fórmula molecular: C12 H11 N5 O Peso molecular (g/mol): 241.25 Sinónimo: 6-(4-Hydroxybenzylamino)purine,p-Topolin,4-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol,6-(4-Hydroxybenzylamino)purine,6-p-Hydroxybenzylaminopurine,4-[(1H-purin-6-ylamino)methyl]-phenol Nombre IUPAC: 4-[(7H-purina-6-ilamino)metil]fenol SMILES: Oc1ccc(CNc2ncnc3nc[nH]c23)cc1