Learn More
para-Topolin, TRC
Código de producto. 30452147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452147 1 mg 1 miligramo
30452080 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT5403001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80054-30-4
Fórmula molecular C12 H11 N5 O
Peso molecular (g/mol) 241.25
Sinónimo 6-(4-Hydroxybenzylamino)purine, p-Topolin, 4-[(9H-Purin-6-ylamino)methyl]phenol, 6-(4-Hydroxybenzylamino)purine, 6-p-Hydroxybenzylaminopurine, 4-[(1H-purin-6-ylamino)methyl]-phenol
Nombre IUPAC 4-[(7H-purina-6-ilamino)metil]fenol
SMILES Oc1ccc(CNc2ncnc3nc[nH]c23)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material para-Topolin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11N5O/c18-9-3-1-8(2-4-9)5-13-11-10-12(15-6-14-10)17-7-16-11/h1-4,6-7,18H,5H2,(H2,13,14,15,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0964