CAS RN 80047-38-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Decyano 5-Carboximilrinona, TRC
CAS: 80047-38-7 Fórmula molecular: C12H10N2O3 Peso molecular (g/mol): 230.22 Sinónimo: 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-[3,4'-bipyridine]-5-carboxylic Acid,Milrinone Impurity 12 Nombre IUPAC: 6-metil-2-oxo-5-piridina-4-il-1H-piridina-3-carboxílico SMILES: CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccncc2