Learn More
5-Decyano 5-Carboximilrinona, TRC
Código de producto. 30137529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137529 250 mg 250 miligramos
30012719 100 mg 100 miligramos
30006642 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD226885250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80047-38-7
Fórmula molecular C12H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 230.22
Sinónimo 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-[3,4'-bipyridine]-5-carboxylic Acid, Milrinone Impurity 12
Nombre IUPAC 6-metil-2-oxo-5-piridina-4-il-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES CC1=C(C=C(C(=O)O)C(=O)N1)c2ccncc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Decyano 5-Carboxymilrinone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10N2O3/c1-7-9(8-2-4-13-5-3-8)6-10(12(16)17)11(15)14-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0691