accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOH3CCH3H3CCH3H2CCH3OOOH3CCH3CH3OOH3CH2C(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 8003-34-7

IUPAC Nombre: 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dien-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate; 2-methyl-4-oxo-3-(penta-2,4-dien-1-yl)cyclopent-2-en-1-yl 3-(3-methoxy-2-methyl-3-oxoprop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Sinónimos: pyrethrins
Peso molecular (g/mol): 700.91
Fórmula molecular: C43H56O8
InChi Key: VXSIXFKKSNGRRO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC=CC=C)=C2C)C1(C)C.COC(=O)C(C)=CC1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC=CC=C)=C2C)C1(C)C
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)