Learn More
Piretrinas (técnicas), Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310900 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30310900 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA16620000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrethrins
CAS 8003-34-7
Nombres de analitos o componentes Pyrethrins
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Pyrethrins, Pyrethrins and Pyrethroids, Biopiren plus, Chrysanthemates pyrethrins and pyrethroids, Diatect, Firmotox, Goldgeist forte, Nettafid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyganic MUP 20, Pyre-sin Plus, Pyrellin, Pyrethrine, Pyrethrines, Pyrethrins and Pyrethroids, chrysanthemates, Pyrethrins and Pyrethroids, esters, Pyrethrins, chrysanthemates, Pyrethro Vioryl 5SC, Pyrethrum, Pyrethrum (insecticide), Pyrethrum FS, Pyrevert, Pyrocide 50, Spruzit, Take Down, Take Down Garden Spray
SMILES C/C(C)=C/C1C(C)(C)[C@@H]1C(O[C@@H]2C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C2)=O)=O.C/C(C([CH3]=O)=O)=C\C3C(C)(C)[C@@H]3C(OC4C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C4)=O)=O