CAS RN 80-99-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Lathosterol, TRC
CAS: 80-99-9 Fórmula molecular: C27 H46 O Peso molecular (g/mol): 386.65 Sinónimo: Cholest-7-en-3-ol, (3β,5α)- (9CI, ACI),(3β,5α)-Cholest-7-en-3-ol (ACI),5α-Cholest-7-en-3β-ol (8CI),3β-Hydroxy-5α-cholest-7-ene,7-En-3-cholestanol,Cholest-7-en-3-ol,Lathosterol,γ-Cholestenol,δ7-Cholestenol Nombre IUPAC: (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptano-2-il]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ol SMILES: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
2
Lathosterol, MedChemExpress
MedChemExpress Lathosterol is a cholesterol-like molecule. Serum Lathosterol concentration is an indicator of whole-body cholesterol synthesis.