Learn More
Lathosterol, MedChemExpress
Código de producto. 16487517
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16487517 5 mg 5 miligramos
16474778 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16487517 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113486
MedChemExpress Lathosterol is a cholesterol-like molecule. Serum Lathosterol concentration is an indicator of whole-body cholesterol synthesis.
Lathosterol is a cholesterol-like molecule. Serum Lathosterol concentration is an indicator of whole-body cholesterol synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lathosterol
CAS 80-99-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H46O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 2 mg/mL (5.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 386.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.65
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism