accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHNNNClCl

CAS RN 79983-71-4

IUPAC Nombre: 2-(2,4-dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol
Sinónimos: hexaconazole
Peso molecular (g/mol): 314.21
Fórmula molecular: C14H17Cl2N3O
InChi Key: STMIIPIFODONDC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(O)(CN1C=NC=N1)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Concentración 
  • (3)
  • (3)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados