Learn More
Hexaconazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexaconazole |
| CAS | 79983-71-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H17 Cl2 N3 O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-, (±)-, α-Butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, (±)-Hexaconazole, 2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Anvil, Anvil L, Anvil Liquid, Blin Exa, Canvil, Clortriafol, Contaf, Contaf 5EC, Contaf Plus, Controll, FD 4053, Flowmax 5SC, Hexaconazole, Hexaconazole Technical, Hexadhan, PC 1002, PP 523, R 154523, RS-2-(2,4-Dichlorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)hexan-2-ol, Ranvil, Samarth, Sitara, TDP, 1H-1,2,4-Triazole-1-ethanol, α-butyl-α-(2,4-dichlorophenyl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17Cl2N3O/c1-2-3-6-14(20,8-19-10-17-9-18-19)12-5-4-11(15)7-13(12)16/h4-5,7,9-10,20H,2-3,6,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCC(O)(Cn1cncn1)c2ccc(Cl)cc2Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(2,4-diclorofenil)-1-(1,2,4-triazol-1-il)hexan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 314.21 |
| Mostrar más |