Learn More
Hexaconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16481986
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481986 500 mg 500 miligramos
16458046 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481986 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0278
MedChemExpress Hexaconazole is a systemic fungicide used for the control of many fungi particularly Ascomycetes and Basidiomycetes.
Hexaconazole is a systemic fungicide used for the control of many fungi particularly Ascomycetes and Basidiomycetes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexaconazole
Forma física Solid
CAS 79983-71-4
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17Cl2N3O
Sinónimo (-)-Hexaconazol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.26 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(C(CCCC)(O)CN2N=CN=C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 314.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.21
Porcentaje de pureza 98.12%