CAS RN 799241-76-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster de ácido N-[(1S,2R)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropil)[(4-nitrofenil)sulfonil]amino]-1-(fenilmetil)propil]carbámico (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster de ácido N-[(1S,2R)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropil)[(4-nitrofenil)sulfonil]amino]-1-(fenilmetil)propil]carbámico (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.