Learn More
Éster de ácido N-[(1S,2R)-2-hidroxi-3-[(2-metilpropil)[(4-nitrofenil)sulfonil]amino]-1-(fenilmetil)propil]carbámico (3R,3aS,6aR)-hexahidrofuro[2,3-b]furan-3-ílico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-[(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Ester |
| CAS | 799241-76-2 |
| Fórmula molecular | C27H35N3O9S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [(1S,2R)-2-Hydroxy-3-[(2-methylpropyl)[(4-nitrophenyl)sulfonyl]amino]-1-(phenylmethyl)propyl]carbamic Acid (3R,3aS,6aR)-Hexahydrofuro[2,3-b]furan-3-yl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H35N3O9S/c1-18(2)15-29(40(35,36)21-10-8-20(9-11-21)30(33)34)16-24(31)23(14-19-6-4-3-5-7-19)28-27(32)39-25-17-38-26-22(25)12-13-37-26/h3-11,18,22-26,31H,12-17H2,1-2H3,(H,28,32)/t22-,23-,24+,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)CN(C[C@@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)O[C@H]2CO[C@H]3OCC[C@@H]23)S(=O)(=O)c4ccc(cc4)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R)-3-hidroxi-4-[2-metilpropil-(4-nitrofenil)sulfonilamino]-1-fenilbutan-2-il]carbamato de [(3aS,4R,6aR)-2,3,3a,4,5,6a-hexahidrofuro[2,3-b]furan-4-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 577.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 577.2094 |