CAS RN 79781-21-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster 3-etílico 5-metílico del ácido 4-(2-clorofenil)-1,4-dihidro-2-(hidroximetil)-6-metil-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.