Learn More
Éster 3-etílico 5-metílico del ácido 4-(2-clorofenil)-1,4-dihidro-2-(hidroximetil)-6-metil-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester |
| CAS | 79781-21-8 |
| Fórmula molecular | C18 H20 Cl N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-ethyl 5-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-(hydroxymethyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20ClNO5/c1-4-25-18(23)16-13(9-21)20-10(2)14(17(22)24-3)15(16)11-7-5-6-8-12(11)19/h5-8,15,20-21H,4,9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(CO)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| Nombre IUPAC | 3-O-etilo 5-O-metil 4-(2-clorofenil)-2-(hidroximetil)-6-metil-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 365.808 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.103 |