CAS RN 79750-46-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Delta2-Cefalexina, TRC
CAS: 79750-46-2 Fórmula molecular: C16 H17 N3 O4 S Peso molecular (g/mol): 347.39 Sinónimo: 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI),5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI) Nombre IUPAC: (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-ene-2-ácido carboxílico SMILES: CC1=CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2C1C(=O)O