Learn More
Delta2-Cefalexina, TRC
Código de producto. 30009146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009146 100 mg 100 miligramos
30003716 5 mg 5 miligramos
30009019 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC256810100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79750-46-2
Fórmula molecular C16 H17 N3 O4 S
Peso molecular (g/mol) 347.39
Sinónimo 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-ene-2-carboxylic acid, 7-[[(2R)-aminophenylacetyl]amino]-3-methyl-8-oxo-, (6R,7R)- (9CI)
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3-metil-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-3-ene-2-ácido carboxílico
SMILES CC1=CS[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material delta2-Cephalexin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17N3O4S/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9/h2-7,10-12,15H,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23)/t10-,11-,12?,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.094
Porcentaje de pureza >95%