accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OOMnOOONa

CAS RN 79048-36-5

IUPAC Nombre: sodium hydrate manganesoylolate
Sinónimos: sodium hydrate permanganate
Peso molecular (g/mol): 159.94
Fórmula molecular: H2MnNaO5
InChi Key: DJKJCISMVZLEDS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados