Learn More
Permanganato de sodio monohidrato, TRC
Código de producto. 30417806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417806 5 g
30417240 100 g
30415271 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6657005G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79048-36-5
Fórmula molecular H2MnNaO5
Peso molecular (g/mol) 159.94
Sinónimo Permanganic Acid Sodium Salt Monohydrate
Nombre IUPAC sodio; permanganato; hidratar
SMILES O.[Na+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Permanganate Monohydrate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/Mn.Na.H2O.4O/h;;1H2;;;;/q;+1;;;;;-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.918